Learn More
Buerkle™ Flacons ronds en PEHD avec bouchon à clipser
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
50 pièces
Description
- Flacon en PEHD transparent, bouchon en PP
- Bouchon à clipser avec orifice de Ø 3 mm
- Économique et facile à utiliser
- Flacons ronds pratiques avec couvercle à charnière à action rapide
- Échantillonnage possible par portion
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Liquides cosmétiques, émulsions, crèmes et huiles |
| Matériau | PEHD |
| Quantité | 1 |
| Transparence | Oui |
| Filetage (métrique) | 22 mm |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Closure Included | Oui |
| Forme | Rond |
| Afficher plus |