Learn More
Buerkle™ Flacons ronds en PEHD avec bouchon à clipser
Code produit. 11892323 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
50 pièces
Code produit. 11892323
Marque: Buerkle™ 03080500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons ronds en PEHD Buerkle™ avec bouchon à clipser conviennent aux liquides cosmétiques, aux émulsions, aux crèmes et aux huiles.
  • Flacon en PEHD transparent, bouchon en PP
  • Bouchon à clipser avec orifice de Ø 3 mm
  • Économique et facile à utiliser
  • Flacons ronds pratiques avec couvercle à charnière à action rapide
  • Échantillonnage possible par portion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires
Matériau PEHD
Quantité 1
Filetage (métrique) 25 mm
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 182 mm
Taille du bouchon 3 mm
Type de bouchon Charnière à action rapide