Learn More
Buerkle™ Flacons ronds en PEHD avec bouchon à clipser
Code produit. 11882323 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
50 pièces
Code produit. 11882323
Marque: Buerkle™ 03080250
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons ronds en PEHD Buerkle™ avec bouchon à clipser conviennent aux liquides cosmétiques, aux émulsions, aux crèmes et aux huiles.
  • Flacon en PEHD transparent, bouchon en PP
  • Bouchon à clipser avec orifice de Ø 3 mm
  • Économique et facile à utiliser
  • Flacons ronds pratiques avec couvercle à charnière à action rapide
  • Échantillonnage possible par portion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Liquides cosmétiques, émulsions, crèmes et huiles
Matériau PEHD
Quantité 1
Transparence Oui
Filetage (métrique) 22 mm
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 143 mm
Type de produit Flacon
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 3 mm
Type de bouchon Charnière à action rapide
Distribution par le bouchon Oui