Learn More
Fisherbrand™ Bonbonnes rectangulaires en PEHD Code produit.: 13438039
Ajouter au panier
Fisherbrand™ Bonbonnes rectangulaires en PEHD
GREENER_CHOICE
Code produit. 13438039
9 L
Click to view available options
Capacité (métrique):
9 L
20 L
Code produit. 13438039
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Idéal pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs ; Couleur : Blanc
Bonbonnes parfaites pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs.
Idéales pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs
  • Construction robuste pour longue durée de vie
  • Graduations moulées pour 1 gallon et 51 incréments
  • Choix des matériaux pour une utilisation générale ou l’autoclavage
  • Conception rectangulaire à faible encombrement
  • Goulot large pour un remplissage et un nettoyage aisés
  • Bonbonnes avec robinet comprenant un insert à raccord cannelé permettant d’accueillir une tubulure de dia. int. de -+ 5/16 po.
  • Le bec verseur du robinet s’adapte à une tubulure de dia. int. de 5/8 po.
  • Les matériaux répondent aux exigences de la norme FDA en matière de denrées alimentaires et aux critères USP VI (non toxiques).
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2.4 gal .
Capacité (métrique) 9 L
Certifications/Conformité FDA, USP classe VI
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage et la distribution d’eau de laboratoire et de réactifs
Matériau PEHD
Mouth Style Large
Type de produit Bonbonne avec robinet
Forme Rectangulaires
  • Fisherbrand Rectangular Carboys (EN)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:39
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:39
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Rectangular Carboys (EN)
  • Fisherbrand Rectangular Carboys (FR)
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand Rectangular Carboys (FR)
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Bonbonnes rectangulaires en PEHD >