Learn More
Carl Roth™ Entonnoirs en plastique PEHD
Fabriqué en PEHD. Les entonnoirs en plastique PEHD Carl Roth Rotilabo™ sont disponibles en plusieurs tailles.
Marque: Carl Roth™ 0584.1
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
- En PEHD de couleur naturelle
- Surface lisse
- Comprend un anneau de levage et 4 cannelures de ventilation (sauf l’article n° 0583.1)
- Diamètre du tamis incl. de 50 mm, taille de maille de 0,4 mm
Spécification
60mm | |
80 mm | |
1/Pk. |
HDPE | |
Sieve 50mm dia., mesh size 0.4mm |