Learn More
Kautex™ Baril à ouverture par le haut en PEHD
Fabriqués en PEHD pour une meilleure résistance chimique. Les barils avec opercule en PEHD Kautex™ offrent un stockage fiable et robuste pour de grandes quantités.
67.10€ - 128.60€
Spécification
Type de produit | Tambour à ouverture par le haut |
---|---|
Certifications/Conformité | Marquage UN |
Type de bouchon | Couvercle |
Couleur | Bleu |
À utiliser avec (application) | Stockage, transfert, transport, mise au rebut |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) externe | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10568671
|
Kautex™
2000090867 |
398 mm | 60 L | 620 mm | Couvercle, bague de fixation et poignée |
93.35€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10199750
|
Kautex™
2000091093 |
493 mm | 120 L | 800 mm | Couvercle, bague de fixation |
128.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10400932
|
Kautex™
2000090800 |
313 mm | 30 L | 518 mm | Couvercle, bague de fixation et poignée |
67.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Homologation ONU pour les matières solides
- Répond aux réglementations GGVS/GGVE pour le transport de substances solides ayant une densité d’au moins 1,5 g/cm³
- Avec couvercle en PE et bague de serrage galvanisée
- stockage
- transfert
- transport
- élimination
Spécification
Tambour à ouverture par le haut | |
Couvercle | |
Stockage, transfert, transport, mise au rebut |
Marquage UN | |
Bleu | |
HDPE |