Learn More
Buerkle™ Flacon carré à col étroit en PEHD avec bouchon à vis
Code produit. 15495574 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15495574
Marque: Buerkle™ 03320100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon carré à col étroit en PEHD Buerkle™ avec bouchon à vis est un flacon économique pour le conditionnement et le stockage de liquides.
  • PEHD, transparent, incassable
  • Zone d’écriture spéciale pour les marquages ou l’écriture manuelle
  • Convient comme flacon jetable
  • Étanche
  • Avec bouchon à vis
  • Le bouchon compte-gouttes 0300-3018 est disponible mais vendu séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Couleur Transparent
Description Bouchon compte-gouttes 0300-3018 non inclus
Dimensions (L x l x H) 41 x 33 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Bouchon à vis
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 41 mm
Quantité 1
Largeur (métrique) 33 mm
Filetage (métrique) 18 mm
Couleur de bouchon Transparent
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 113 mm
Type de produit Flacon carré à col étroit
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis