Learn More
Buerkle™ Flacon carré à col étroit en PEHD avec bouchon à vis
Code produit. 15435564 Tous les produits Bürkle Produits
1000 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
1000 mL
Le flacon carré à col étroit en PEHD Buerkle™ avec bouchon à vis est un flacon économique pour le conditionnement et le stockage de liquides.
  • PEHD, transparent, anti-éclaboussures
  • Zone d’étiquetage spéciale pour les étiquettes ou l’écriture manuelle
  • Convient comme flacon jetable
  • Étanche
  • Avec bouchon à vis
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Transparent
Dimensions (L x l x H) 89 x 66 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 17,5 mm
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Bouchon à vis
Matériau HDPE
Longueur (métrique) 89 mm
Quantité 1
Largeur (métrique) 66 mm
Filetage (métrique) 25 mm
Couleur de bouchon Transparent
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 230 mm
Type de produit Flacon carré à col étroit
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
Buerkle™ Flacon carré à col étroit en PEHD avec bouchon à vis >