Learn More
Huenersdorf™ PEHD, flacon de stockage à col étroit
Click to view available options
Capacité : 10 L ; Dia. : 210 mm
Description
- Col étroit
- Avec courroie de transport métallique
- Bouchon fileté et filetage large de 22 mm
- Bouchon à vis blanc 65 mm ZU-232100
- 2 joints toriques : ZU-266300 et ZU-266400N
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
Capacité (métrique) | 10 l |
Diamètre (métrique) externe | 210 mm |
Comprend | Bouchon |
Matériau | HDPE |
Type de goulot | Étroit |
Nb par paquet | 1/boîte |
Type de produit | Flacon de stockage |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Huenersdorf™ PEHD, flacon de stockage à col étroit >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu