Learn More
Kartell™ PEHD, Bonbonne à paroi épaisse et col étroit
S’utilise avec : Adapté au contact avec les denrées alimentaires ; Autoclavable
Marque: Kartell™ 0164800
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Très résistante
- Son bouchon à joint torique assure son étanchéité
- Le bouchon peut être fixé pour plus de sécurité
- Avec poignées de transport
- Adapté aux denrées alimentaires