Learn More
Thermo Scientific™ Boston
Code produit. 15156976
Click to view available options
Capacité:
4 oz., 125 ml
Niveau:
Certifiés
Taille du bouchon:
20-410 mm
eau.
eau.
; répondent à des critères spécifiques en ce qui concerne les substances volatiles, semi-volatiles, les métaux et les pesticides/PCB.
  • Récipient en PEHD avec bouchon en polypropylène dont le fond est doublé de PEBD
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Col étroit pour un versement de précision
  • Recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité
Les récipients certifiés présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés conformes ou supérieurs aux normes de performance de l’EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 200 ml (4 oz)
Paramètres de certification Qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure
Couleur Naturel
Description 125 ml PEHD Boston certifié ronde
Diamètre (impériale) interne 0,88 po
Diamètre (impériale) 1,88 po
Diamètre (métrique) interne 2.24cm
Matériau HDPE
Nbre par carton 48
Conditionnement Cas de 48
Bouchon de rechange 067-2810WBP
Stérilité Non stériles
Transparence translucide
Certifiés Métaux et qualité de l’eau, CN, F
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 4,0 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 118 mL
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Forme Rond
Hauteur (métrique) 115 mm
Hauteur (impériale) 4,51 in
Joint de fermeture Mousse / PEBD
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 20-410 mm
Diamètre (métrique) 48mm