Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ PEHD, Jerrican
Click to view available options
Taille du bouchon:
DIN 61
Capacité (métrique):
25 l
Dimensions (L x l x H):
290 x 264 x 445 mm
Description
- Jerricans en PEHD
- Stabilité pendant le transport
- Empilable
- Stockage sûr
- Certifié UN
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
Spécification
Capacité (impériale) | 6,6 gal |
Capacité (métrique) | 25 l |
Certifications/Conformité | 3H1/Y1.9 |
Couleur de bouchon | Gris |
Matériau du bouchon | HDPE |
Taille du bouchon | DIN 61 |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 49,0 ± 0,3 mm |
Dimensions (L x l x H) | 290 x 264 x 445 mm |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 6 Pk. |