Learn More
Kartell™ Cuve industrielle en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
5 L
10 l
Taille du bouchon:
GL 45
GL51
GL 51
Conditionnement:
24 pièces
40 pièces
48 pièces
Description
PEHD 2L GL45
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | GL 45 |
| Bouchon | Bouchon d’étanchéité |
| Matériau | HDPE |
| Capacité (métrique) | 2 l |
| Longueur (métrique) | 175 mm |
| Largeur (métrique) | 155 mm |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Nb par paquet | 24 |