Learn More
Kautex™ PEHD, Jerrican
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
Poids (métrique):
0.250 kg
Description
- Une gamme complète d’accessoires de fermeture facilite l’utilisation polyvalente
- Disponibles en couleur bleue ou naturelle
- Approbation UN pour : Jerricans de 2,5 à 5 L et de 10 à 30 L
- Les casquettes sont vendues séparément ; voir Bouchons à vis noirs (2000095946)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Capacité (impériale) | 1,3 gal |
Capacité (métrique) | 5 l |
Type de bouchon | Les casquettes sont vendues séparément ; voir Bouchons à vis noirs (2000095946) |
Couleur | Natural |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1.6 in. |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 40,5 mm |
Dimensions (L x l x H) | 190 x 145 x 251 mm |
Matériau | HDPE |
Type de produit | Jerrican |
Poids (métrique) | 0.250 kg |