Learn More
Kautex™ PEHD, jerrican industriel série 353
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Description
- Une gamme complète d’accessoires de fermeture facilite l’utilisation polyvalente
- Disponibles en couleur bleue ou naturelle
- Approbation UN pour : Jerricans de 2,5 à 5 L et de 10 à 30 L
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 5,3 gal |
Capacité (métrique) | 20 l |
Type de bouchon | Screw Cap |
Couleur | Blue |
Diamètre (impériale) intérieur de col | 1.9 in. |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 48,5 mm |
Dimensions (L x l x H) | 290 x 246 x 385 mm |
À utiliser avec (application) | Storage, Packaging, Transport |
Comprend | Jerry Can Only |
Matériau | HDPE |