Learn More
Huenersdorf™ Seau industriel en PEHD
Utilisez le seau industriel en PEHD Huenersdorftrade; pour répondre à tous vos besoins en laboratoire. Il est homologué pour le contact alimentaire et dispose d’un bec verseur pour une manipulation en toute sécurité.
Marque: Huenersdorf™ 943100
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.64800kg
Description
- Carré
- Naturel
- Polyéthylène résistant aux acides (PEHD)
- Échelle en relief et poignée en plastique Seau industriel avec bec verseur pour une manipulation en toute sécurité
Spécification
Panier industriel | |
HDPE | |
292 mm | |
Carré |
14 L | |
292 x 292 x 292 mm | |
292 mm |