Learn More
Huenersdorf™ Seau industriel en PEHD
Utilisez le seau industriel en PEHD Huenersdorftrade; pour répondre à tous vos besoins en laboratoire. Il est homologué pour le contact alimentaire et dispose d’un bec verseur pour une manipulation en toute sécurité.
Marque: Huenersdorf™ 942100
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.81000kg
Description
ulliRond avec bec verseur/liliNaturel/liliPolyéthylène résistant aux acides (PEHD)/liliÉchelle en relief et poignée en plastique Seau industriel avec bec verseur pour une manipulation en toute sécurité/li/ulSpécification
Panier industriel | |
HDPE | |
315 mm |
17 L | |
Plastique |