Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Bottles
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
25 l
Description
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
- Conçus avec des parois épaisses (2 mm) et translucides
- Avec poignées de transport et bouchon
- Fournis avec un robinet BSP de 3/4 po BSP compatible avec un filetage de 12 mm dans l’aspirateur pour des performances étanches
- Adapté aux denrées alimentaires
- Recommandé : appliquez de la vaseline sur le filetage avant assemblage
Spécification
Spécification
Capacité (impériale) | 6,6 gal |
Capacité (métrique) | 25 l |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 79,5 mm |
Diamètre (métrique) externe | 280 mm |
À utiliser avec (application) | Conçu pour fonctionner à vie, adapté aux produits alimentaires |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 565 mm |
Comprend | Bouchon, poignées de transport, robinet |
Matériau | HDPE |
Mouth Style | Étroit |
Type de produit | Ballon d’aspiration |