Learn More
Karl Hecht™ Entonnoirs en HDPE
Fabriqués en PEHD pour une excellente robustesse et une résistance chimique optimale.
4.00€ - 13.00€
Spécification
Matériau | HDPE |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de produit | Entonnoir |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) supérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10688871
|
Karl Hecht™
49050012 |
12 cm |
4.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10769842
|
Karl Hecht™
49050021 |
20 cm |
13.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- De couleur blanche
- Destiné à un usage général en laboratoire
- PE durable
- Disponibles en différents diamètres et longueurs de tige
Spécification
HDPE | |
Blanc | |
Entonnoir |