missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Huenersdorf™ Panier de remplissage en PEHD
Nettoyez avec le godet de remplissage en PEHD Huenersdorf™.Il s’agit d’un ajout robuste et d’un accessoire essentiel pour votre laboratoire.
61.16€ - 82.35€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11702015
|
Huenersdorf™
920400 |
110 mL |
61.16€
12 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12330190
|
Huenersdorf™
920700 |
470 mL |
82.35€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistant aux acides et aux produits chimiques
- Homologué pour le contact alimentaire
Spécification
Panier de remplissage | |
HDPE |