Learn More
Kautex™ Flacons compte-gouttes en PEHD
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Diamètre (métrique):
24 mm
31,3mm
40 mm
Hauteur (métrique):
50 mm
64,5 mm
77 mm
Description
- Adapté aux adhésifs
- HDPE
- Couleur naturelle
- Rond
- Sans bouchon
- Adaptés aux adhésifs
- PEHD
- Couleur naturelle
- Ronds
- Sans bouchons
Spécification
Capacité (métrique) | 10 ml |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 12.7 mm |
À utiliser avec (application) | Adapté aux adhésifs |
Matériau | PEHD |
Hauteur (métrique) | 50 mm |
Type de produit | Flacon compte-gouttes |
Diamètre (métrique) | 24 mm |