Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Portoir pour flacon
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité:
Flacons
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mesure 36 x 18 x 15 cm, poignée de 25,4 mm de diamètre
- Séparateur vendu séparément (12603026)
- Chaque compartiment mesure 8,5 x 8,5 cm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Insert de séparation |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Flacons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Étagères | 6 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons |
| Dimensions (L x l x H) | 36 x 18 x 15cm |
| Longueur (métrique) | 36 cm |
| Largeur (métrique) | 15 cm |
| Afficher plus |