Learn More
SCAT Bac de récupération
Les bacs collecteurs SCAT stockent vos récipients à déchets et offrent une sécurité supplémentaire en cas de fuite.
Marque: SCAT 117985
279.76 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Conviennent à une vaste gamme de boîtes
- Recueillent le liquide en cas de fuite
- Disponibles avec insert de base de sorte que les boîtes restent toujours propres et sèches
- Avec matériau conducteur électrostatique en option
- Fabriqué en PE-HD ou PE-HD-ec en option
Spécification
10.5 L | |
Bac collecteur avec insert de base, conducteur électrostatique en PEHD, dimensions (l x h x p) : 285 x 95 x 385 mm (interne), dimensions (l x h x p) : 355 x 135 x 445 mm (externe) | |
135 mm (extérieur), 95 mm (intérieur) | |
HDPE | |
(Intérieur) 285 mm, 355 mm (extérieur) | |
Manipulation de substances dangereuses | |
1 unités | |
Rectangulaires |
Intérieur : 385 x 285 x 95 mm - extérieur : 445 x 355 x 135 mm | |
Noir | |
445 mm (extérieur), 385 mm (intérieur) | |
Bac collecteur | |
Récipients à déchets | |
Insert de base | |
PEHD électroconducteur | |
Non autoclavable |