Learn More
SCAT Bac de récupération
Les plateaux de récupération SCAT stockent vos conteneurs de déchets et offrent une sécurité supplémentaire en cas de fuite.
Marque: SCAT 117983
72.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conviennent à une vaste gamme de boîtes
- Recueillent le liquide en cas de fuite
- Disponibles avec insert de base de sorte que les boîtes restent toujours propres et sèches
- Avec matériau conducteur électrostatique en option
- Fabriqué en PE-HD ou PE-HD-ec en option
Spécification
12 L | |
Bac collecteur, PEHD, dimensions (l x h x p) : 235 x 160 x 335 mm (interne), dimensions (l x h x p) : 300 x 170 x 400 mm (externe) | |
(Intérieur) 160 mm, 170 mm (extérieur) | |
HDPE | |
(Intérieur) 235 mm, 300 mm (extérieur) | |
Manipulation de substances dangereuses | |
Rectangulaires |
Intérieur : 335 x 235 x 160 mm - Externe : 400 x 300 x 170 mm | |
Blanc | |
(Intérieur) 335 mm, 400 mm (extérieur) | |
Bac de récupération | |
Conteneurs de déchets | |
1 unités | |
Non autoclavable |