Learn More
SCAT Bac de récupération
Les bacs collecteurs SCAT stockent vos récipients à déchets et offrent une sécurité supplémentaire en cas de fuite.
Marque:  SCAT 108981
206.96 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10334320
  • 256.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conviennent à une vaste gamme de boîtes
  • Recueillent le liquide en cas de fuite
  • Disponibles avec insert de base de sorte que les boîtes restent toujours propres et sèches
  • Avec matériau conducteur électrostatique en option
  • Fabriqué en PE-HD ou PE-HD-ec en option
Spécification
Spécification
12 L
Bac collecteur, conducteur électrostatique en PEHD, dimensions (l x h x p) : 200 x 200 x 300 mm (interne), dimensions (l x h x p) : 225 x 215 x 325 mm (externe)
(Intérieur) 200 mm, 215 mm (extérieur)
Bac collecteur
Récipients à déchets
Insert de base
PEHD électroconducteur
Non autoclavable
Intérieur : 300 x 200 x 200 mm - extérieur : 325 x 225 x 215 mm
Noir
HDPE
200 (Intérieur), 225 mm (extérieur)
Manipulation de substances dangereuses
1 unités
Rectangulaires