Learn More
Cole-Parmer™ PEHD, Bonbonne
Matériau du bouchon : HDPE
Marque: Cole-Parmer™ 06032-20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Non autoclavable | |
HDPE | |
Robinet à aiguille | |
1/boîte | |
5-3/4 po |
9 l | |
13,5 in | |
HDPE | |
Bonbonne |