Learn More
Kautex™ PEHD, bonbonne avec robinet d’arrêt
À utiliser avec : stockage, remplissage, transport
Marque: Kautex™ 2000084137
Description
- Graduations imprimées en bleu
- Deux types de robinets d’arrêt disponibles séparément
- Bouchon à vis inclus
Spécification
1,3 gal. | |
50 mm | |
stockage, remplissage, transport | |
PEHD | |
1/boîte |
5 l | |
167 mm | |
Bouchon | |
11/Cs. | |
Bonbonne avec robinet d’arrêt |