Learn More
Semadeni™ PEHD, flacon
Click to view available options
:
Capacité : 6 L ; hauteur : 250 mm ; comprend : Couverture dense noire et poignée de transport en plastique
Description
- Disponibles en différentes capacités
- De forme carrée
- Avec poignée de transport et bouchon en plastique
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1,5 gal |
| Capacité (métrique) | 6 l |
| Certifications/Conformité | Approbation ONU |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport de matières dangereuses |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Comprend | Bouchon dense et poignée de transport en plastique |
| Matériau | HDPE |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Type de produit | Flacon |
| Afficher plus |