Learn More
SymLine Safety Waste Caps & système de ventilation
GREENER_CHOICE
Capsules de sécurité SymLine pour l'élimination sûre des déchets liquides. Pour une protection maximale et un travail efficace avec les déchets liquides dangereux. Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants.
Marque:  SymLine 106527
137.27 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16305988
  • 184.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les bouchons de sécurité des déchets sont disponibles en différentes tailles de filetage pour l’adhérence au système de tuyaux et avec différents nombres de raccords de tuyaux pour l’élimination des déchets liquides.
  • En option, les bouchons de sécurité des déchets sont disponibles avec des capteurs de niveau électroniques indiquant le degré de remplissage du récipient d’élimination.
  • En utilisant un collecteur 4 en 1 (306509), jusqu’à 4 bouchons de sécurité des déchets peuvent être connectés simultanément à un seul point de connexion du système de tuyaux
  • Spécification
    Spécification
    Système d’élimination des déchets
    Lance de remplissage immergée, connecteur pour filtre d’évacuation, conducteur électrostatique en PEHD
    GL 45 / GL 25
    Système SymLine
    PFA, PTFE, PPS
    Safety Waste Cap