Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Baril en PEHD
Le baril en PEHD Verenigde Kunstststof Bedrijven™ est conçu pour le stockage, la manipulation et le transport de produits fabriqués par les industries chimique, pétrochimique et alimentaire.
33.80€ - 163.87€
Spécification
Type de produit | Barrel |
---|---|
Certifications/Conformité | UN Approved |
Type de bouchon | Removable Lid |
Couleur | Blue |
Matériau | HDPE |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10597554
|
Verenigde Kunststof Bedrijven™
608815 |
220 L |
163.87€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10257354
|
Verenigde Kunststof Bedrijven™
602900 |
30 l |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Barils à couvercle en PEHD approuvés par l’ONU
- Couvercle noir amovible
- Fixation métallique
- Pour le transport et le stockage des industries chimiques, pétrochimiques et alimentaires
- Vidange complète
- Permettre la réutilisation ou le recyclage
- Ne vieillit ni ne se corrode
- Facile à empiler et à palettiser
Spécification
Barrel | |
Removable Lid | |
HDPE |
UN Approved | |
Blue |