missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HDDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

145.00€ - 410.00€

Spécification

Antigène HDDC2
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16816314
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16632-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16806314
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
16632-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The function of this protein remains unknown.
Spécification

Spécification

HDDC2
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q3SXD3, Q7Z4H3
361462, 51020, 69692
HDDC2 Fusion Protein Ag9971
Primary
-20°C
HDDC2
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C6orf74, CGI 130, HD domain containing 2, HD domain containing protein 2, HDDC2, NS5ATP2
HDDC2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications