Learn More
Invitrogen™ HCS CellMask™ Stains
Visualisez facilement des cellules entières ou des structures cellulaires individuelles lors des dosages d’analyse à haute densité (HCS) avec les colorations HCS CellMask, disponibles dans une variété de couleurs pour une flexibilité de multiplexage et pouvant être utilisées immédiatement après la fixation et la perméabilisation, ou après le marquage des anticorps.
Marque:  Invitrogen™ H32720
Code produit. 10555854
  • 433.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Un ensemble de flacons, fournissant un matériau suffisant pour colorer un total de dix microplaques à 96 puits. Un réactif suffisant est fourni pour réaliser dix plaques à 96 puits.
Description
Description
Identifiez les cellules entières (cytoplasme et noyau) lors des dosages d’analyse à haute densité (HCS) grâce aux colorations polyvalentes rouge HCS CellMask, orange CellMask, verte CellMask, bleue CellMask, rouge profond CellMask et proche IR CellMask, qui sont des fluorophores qui peuvent être utilisés immédiatement après la fixation et la perméabilisation, ou après le marquage des anticorps. Elles sont disponibles dans une grande variété de couleurs pour les protocoles de multiplexage.
Les colorations polyvalentes rouge HCS CellMask, orange CellMask, verte CellMask, bleue CellMask, rouge profond CellMask et proche IR CellMask sont des outils de délimitation cellulaire pour les plateformes d’analyse à haute densité (HCS), marquent la cellule entière (cytoplasme et noyau) et offrent une toile de fond précise sur laquelle les caractéristiques d’intérêt peuvent être évaluées. Les colorations rouge et bleue HCS CellMask remplacent les colorations cytoplasmiques / nucléaires rouge HCS CellMask (réf. H32711) et cytoplasmiques / nucléaires bleues HCS CellMask (réf. H34558), respectivement.
Les colorations HCS CellMask peuvent être appliquées aux cellules immédiatement après la fixation ou à la dernière étape des protocoles de multiplexage, et elles sont compatibles avec les protocoles de perméabilisation cellulaire à base de détergent. Si seule une coloration nucléaire est souhaitée, les colorations HCS NuclearMask peuvent être utilisées pour mesurer la teneur en ADN en plus de permettre une démarcation cellulaire robuste. Les colorations HCS NuclearMask sont également disponibles dans différentes couleurs pour une flexibilité de multiplexage.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Bleu
346/442
1 jeu
Coloration bleue HCS CellMask™
CellMask™
Colorant fluorescent
Noyau, cytoplasme et cytosol, Cytosol, Nucleus
Comprend 1 lot de flacons, fournissant suffisamment de matériau pour colorer un total de dix microplaques à 96 puits
Conserver à ≤ -20°C, sous forme desséchée et à l’abri de la lumière.
Instrument à grande capacité
Fluorescence
Visible
Température ambiante
Coloration
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.