Learn More
PEPperCHIP™ Microarray d’antigènes de CMVH
Microarray d’antigènes de CMVH avec 4327 peptides spécifiques aux antigènes imprimés en double. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.012.001
Code nomenclature Nacres: MA.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.02200kg
Description
- Contenu de la microarray : 24 antigènes sélectionnés du cytomégalovirus humain (CMVH) : phosphoprotéine structurelle 28 kDa, protéine de capside majeure, protéine UL40, phosphoprotéine de matrice 150 kDa, Orf UL153, phosphoprotéine de matrice 65 kDa, protéine UL122, protéine immédiate précoce 55 kDa 1, protéine UL128, protéine UL130, UL131A, glycoprotéine d’enveloppe B, protéine UL36, protéine UL28, grande protéine de tégument, protéine de tégument UL94, protéine UL103, glycoprotéine E, protéine HHLF6, protéine HHHF4, protéine HHRF7, Orf UL151
- Longueur/chevauchement des peptides : 15 aa/ 12 aa
- Nombre de peptides : 4327 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
Verre microscopique | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
1 lame | |
1 mm | |
Transparent |
75,4 x 25 mm | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stérile | |
1 copie de matrice par microréseau | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés | |
ISO 9001:2015 | |
RUO |