Learn More
PEPperCHIP™ Microarray de protéomes de VHB
Microarray de protéomes de VHB avec 4713 peptides spécifiques aux virus imprimés en double. La microarray peut être utilisée pour la cartographie des épitopes, le criblage de sérum ou la découverte de biomarqueurs.
Marque: PEPperCHIP™ SPC.048.001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Contenu de la microarray : Protéomes de tous les génotypes différents et de divers sous-types de VHB ; liés et allongés avec des liants GSGSGSG neutres à extrémité C et N-terminale et traduits en peptides qui se chevauchent. Les peptides redondants ont été retirés
- Longueur/chevauchement des peptides : 15 aa/ 12 aa
- Nombre de peptides : 4713 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
PEPperSlide™ PEGMA/PMMA | |
1 lame | |
1 mm | |
Transparent | |
Code-barres individuel pour chaque microarray | |
Microarray de peptide de haute densité | |
Non stérile |
1 copie de matrice par microréseau | |
Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés | |
ISO 9001:2015 | |
RUO | |
Verre microscopique | |
Validation d’anticorps, cartographie des épitopes, criblage de sérum, découverte de biomarqueurs | |
75,4 x 25 mm |