Learn More
Gibco™ HBSS, pas de calcium, pas de magnésium, pas de rouge de phénol
HBSS, pas de calcium, pas de magnésium, pas de rouge de phénol
10.36€ - 233.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes ISO 13485, FDA |
---|---|
Contenu et stockage | 15 à 30 °C |
Concentration | 1 X |
Forme | Liquide |
Type de produit | Solution saline équilibrée de Hanks |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11520476
|
Gibco™
14175046 |
100 mL |
10.36€
100mL |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11530476
|
Gibco™
14175053 |
500 mL |
29.19€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11550476
|
Gibco™
14175137 |
20 x 100 ml |
187.00€
2000mL |
Expédition estimée: 14-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11540476
|
Gibco™
14175129 |
10 x 500 ml |
233.00€
5000mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La solution saline équilibrée de Hank (HBSS) est utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. Des formulations exemptes de calcium et de magnésium sont requises pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Nous proposons une variété de formules Gibco™ HBSS pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HBSS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu DPBS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
1 X | |
Solution saline équilibrée de Hanks | |
Sans calcium, Sans magnésium, Sans rouge de phénol | |
6,7 à 7,8 |
15 à 30 °C | |
Liquide | |
Glucose, Bicarbonate de sodium | |
Culture de cellules de mammifères | |
Pour diagnostic in vitro |