Learn More
Gibco™ HBSS, calcium, magnésium, sans rouge de phénol
HBSS, calcium, magnésium, sans rouge de phénol
Marque: Gibco™ 14025100
209.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22915" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
La solution saline équilibrée de Hank (HBSS) est utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. Des formulations contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées en tant que milieu de transport pour la préparation des réactifs. Nous proposons une variété de formules Gibco™ HBSS pour une gamme d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Usage prévu du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ HBSS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu HBSS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island (14025-134). Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Normes ISO 13485, FDA | |
Solution saline équilibrée de Hanks, 10 x 500 ml, liquide, concentration 1 X, pH de 7,0 à 7,4, avec calcium, magnésium, glucose, bicarbonate de sodium, durée de conservation de 36 mois, pour la culture de cellules de mammifères | |
Liquide | |
Calcium, Magnésium, Glucose, Bicarbonate de sodium | |
Culture de cellules de mammifères | |
10 x 500 ml |
15 à 30 °C | |
1 X | |
Solution saline équilibrée de Hanks | |
Sans rouge de phénol | |
7,0 à 7,4 | |
Pour diagnostic in vitro |