Learn More
Horst™ Ruban de chauffage très flexible modèle HBQ
Click to view available options
Longueur (métrique):
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ruban chauffant haute température 900°C
• Puissance élevée
• Enveloppe et isolant primaire en fibre de quartz tressée multicouche
• Ruban
• Accessoires obligatoires (régulateur).
• Puissance élevée
• Enveloppe et isolant primaire en fibre de quartz tressée multicouche
• Ruban
• Accessoires obligatoires (régulateur).
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 1 m (L) |
| Dimensions (L x l x H) | 1 m (L) |
| Longueur (métrique) | 1 m |
| Alimentation électrique | Tension ∼230 V |
| Modèle | HBQ |
| Type de produit | Ruban de chauffage très flexible |