Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Marque:  New Pig™ KIT220
Encompass_Preferred
Code produit. 12963615
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Feature PIG absorbents proven for rapid response
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives, such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Temporary disposal bags help make cleanup easier
  • Bright yellow bag and large, color-coded label make the kit easy to locate
  • Strap for easy carrying and hanging
  • Compact and easy to store
Spécification
Spécification
34.068 L
Oils, Coolants, Solvents, Water