Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension)
Stockage de produits chimiques agressifs
sur devis
Spécification
Matériau | Acier |
---|---|
Type | Drum Rack |
Hauteur (impériale) | 78.74 in. |
Hauteur (métrique) | 2000.00 mm |
Profondeur (impériale) | 25.08 in. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17826356
|
asecos™
27854 |
30 L | 49 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17856466
|
asecos™
27862 |
30 L | 52 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17866416
|
asecos™
27858 |
30 L | 64 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17876526
|
asecos™
27856 |
40 L | 57 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17866496
|
asecos™
27864 |
40 L | 64 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17896446
|
asecos™
27860 |
40 L | 83 kg |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Description
- Cadre de rayonnage galvanisé
- Construction robuste avec des traverses
- Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
- Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
- Livraison démontée avec instructions de montage
- Bac en plastique très résistant aux produits chimiques agressifs (par ex. acides et bases)
Spécification
Acier | |
78.74 in. | |
25.08 in. |
Drum Rack | |
2000.00 mm | |
637.00 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension)