Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension)
Stockage de liquides inflammables et dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 27866
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cadre de rayonnage galvanisé
- Construction robuste avec des traverses
- Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
- Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
- Livraison démontée avec instructions de montage
Spécification
54.2 gal. | |
Acier | |
48.66 in. | |
48.66 in. | |
82.68 in. | |
32.13 in. | |
242.51 lb. |
205 L | |
Drum Rack | |
1236.00 mm | |
1236.00 mm | |
2100.00 mm | |
816.00 mm | |
110 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension) > Capacity: 205 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu