Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension)
Stockage de liquides inflammables et dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 27848
Code produit. 17836356
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Cadre de rayonnage galvanisé
  • Construction robuste avec des traverses
  • Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
  • Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
  • Livraison démontée avec instructions de montage
Spécification
Spécification
11.9 gal.
Acier
39.61 in.
39.61 in.
78.74 in.
28.58 in.
158.73 lb.
45 L
Drum Rack
1006.00 mm
1006.00 mm
2000.00 mm
726.00 mm
72 kg
Nom du produit
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension) > Capacity: 45 L