Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension)
Stockage de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 27834
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Cadre de rayonnage galvanisé
- Construction robuste avec des traverses
- Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
- Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
- Livraison démontée avec instructions de montage
- 4 bacs de rétention en acier peint comme niveaux de stockage
Spécification
6.6 gal. | |
Acier | |
51.65 in. | |
51.65 in. | |
78.74 in. | |
17.20 in. | |
169.75 lb. |
25 L | |
Drum Rack | |
1312.00 mm | |
1312.00 mm | |
2000.00 mm | |
437.00 mm | |
77 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension) > Capacité :25 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu