Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension)
Stockage de liquides inflammables et dangereux présentant un risque de pollution
Marque:  asecos™ 27850
Code produit. 17816436
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Cadre de rayonnage galvanisé
  • Construction robuste avec des traverses
  • Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
  • Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
  • Livraison démontée avec instructions de montage
Spécification
Spécification
10.8 gal.
Acier
51.42 in.
51.42 in.
78.74 in.
20.71 in.
189.60 lb.
41 L
Drum Rack
1306.00 mm
1306.00 mm
2000.00 mm
526.00 mm
86 kg
Nom du produit
asecos™ Rack pour substances dangereuses (élément d'extension) > Capacity: 41 L