Learn More
3M™ Kit d’intervention pour les déversements dangereux
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1040 x 640 mm
missing translation for 'unitSize'
1 kit
Description
- Idéal pour un nettoyage rapide des déversements de produits chimiques dangereux et de liquides non agressifs
- Conçu pour absorber et contenir de petits déversements ou fuites
- Confinement et nettoyage rapides et efficaces
- Facile à éliminer
Spécification
Spécification
| Type | Kit d’intervention pour les déversements |
| À utiliser avec (application) | Déversements de produits chimiques dangereux et de liquides non agressifs |
| Modèle | HSRK-210 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |
| Dimensions (L x l) | 1040 x 640 mm |
| Longueur (métrique) | 1040 mm |
| Largeur (métrique) | 640 mm |