Learn More
3M™ Ruban de signalisation des dangers
Utilisé pour le marquage des zones dangereuses, des équipements en saillie et pour éviter les accidents dans les usines, les entrepôts et les hôpitaux.
388.00€
Spécification
Dimensions (L x l) | 50 mm x 33 m |
---|---|
Longueur (métrique) | 33 m |
Largeur (métrique) | 50 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17267790
|
3M™
7100015263 |
Noir avec des bandes jaunes |
388.00€
24 rouleaux |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17277790
|
3M™
7100015266 |
Rouge |
388.00€
24 rouleaux |
Expédition estimée: 20-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- À utiliser dans toutes les applications non critiques
- Le support étirable rend le ruban en vinyle idéal pour une utilisation sur des surfaces incurvées et irrégulières
- L’adhésif en caoutchouc assure une bonne adhérence instantanée sur de nombreuses surfaces
- Conserve des couleurs vives au fil du temps pour une qualité durable
- Peut être appliqué à la main ou avec un applicateur pour sol
- Idéal pour le marquage d’applications dans les zones de faible passage
Spécification
50 mm x 33 m | |
33 m | |
50 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Ruban de signalisation des dangers