Learn More
New Pig Haz-Mat Socks
Stop the spread of acids and bases.
Marque: New Pig HA1010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
- Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
- Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
- Can be incinerated after use to reduce waste
Spécification
Pink | |
34.1 L | |
Hazmat Absorbent Sock | |
10 L x 5 W x 10 in. H (3.04 m x 12.7 x 2.54 cm) | |
10 ft. | |
5 in. | |
10 in. | |
5 in. | |
15 lb. |
9 gal. | |
Polypropylene | |
Quickly diking and stopping the spread of chemical spills, absorbs acids, bases, corrosives | |
10 x 5 x 10 in. (3.04 m x 12.7 x 2.54 cm) | |
3.04 m | |
12.7 cm | |
2.54 cm | |
12.7 cm | |
6.8 kg |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.