Learn More
New Pig Haz-Mat Socks
Stop the spread of acids and bases.
Marque:  New Pig PIG301
Encompass_Preferred
Code produit. 12449277
  • 219.31€ / 6 pièces
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chemical-resistant — won't degrade or cause a dangerous reaction upon contact with corrosive spills
  • Excellent for quickly diking and stopping the spread of chemical spills
  • Absorb and retain most acids, bases and unknown liquids
  • Can be incinerated after use to reduce waste
Spécification
Spécification
Pink
7.6 L
Hazmat Absorbent Sock
10 ft. L x 3 in. W (3.04 m x 7.62 cm)
10 ft.
3 in.
3 in
14 lb.
2 gal.
Polypropylene
Quickly diking and stopping the spread of chemical spills, absorbs acids, bases, corrosives
10 ft. x 3 in. (3.04 m x 7.62 cm)
3.04 m
7.62 cm
7.62 cm
6.4 kg
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.