Learn More
Fisherbrand™ Sonde externe Hastelloy
S’utilise avec : Plaques chauffantes et agitateurs à plaque chauffante Isotemp
Marque:  Fisherbrand™ CIC0001467
89.21 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15323548
  • 111.43€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Sonde de température Hastelloy PT1000 à utiliser avec les plaques chauffantes Isotemp et Isotemp Advanced et les agitateurs à plaque chauffante
  • Sonde de température Hastelloy PT1000
  • Plage de Plage : 0 à 400°C
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plaques chauffantes et agitateurs pour plaques chauffantes Isotemp
0°C à 400°C
Sonde de température Hastelloy PT1000
Nom du produit
Fisherbrand™ Sonde externe Hastelloy > Sonde externe Hastelloy