Learn More
RETSCH Kits pour broyage en acier durci
Marque: RETSCH 01.462.0170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Kit de broyage | |
Pour RS200 | |
1 200 tr/min |
50 ml | |
Acier durci |