Learn More
RETSCH Billes de broyage en acier durci
Marque:  RETSCH 05.368.0059
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Code produit. 10054881
  • 3.98€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-10-2024
Description
Billes
• Nombre de billes par bol
• Bol vol. utile nb. de billes admission
• 50mL 20mL 3x φ 20mm <3mm 10x φ 10mm
• 125mL 50mL 6x φ 20mm <4mm 25x φ 10mm
• 250mL 100mL 5x φ 30mm <6mm 12x φ 20mm 50x φ 10mm
• 500mL 250mL 4x φ 40mm <10mm 8x φ 30mm 20x φ 20mm 100x φ 10mm
• Bille
• Acier chromé
Spécification
Spécification
Boulets de broyage
10 mm
Broyeur à billes planétaire PM 400
Acier durci